Merck
SAAR5822320
Sodium chloride
univAR
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
opakowanie
bucket of 5 kg (SAAR5822320FL)
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5822320EM)
mp
801 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)