Merck
SAAR5045020
Potassium iodide
univAR
About This Item
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5045020EM)
mp
681 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)