Kluczowe dokumenty
SAAR4946130
Roztwór kwasu nadchlorowego
0.1 N, 0.1 M
Synonim(y):
Perchloric acid solution
About This Item
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Polecane produkty
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR4946130KF)
stężenie
0.1 M
0.1 N
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tylko do użytku laboratoryjnego
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?