Merck
SAAR4465085
Nitric acid
65%, univAR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
univAR
Próba
65%
opakowanie
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR4465085LC)
pkg of 25 L (SAAR4465085ME)
tw
120.5 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)