Key Documents
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2475000EM)
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)