Merck
SAAR1605000
Citric acid monohydrate
uniLAB
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.14
Beilstein:
4018641
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1605000EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Klucz InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
345.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
173.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)