Kluczowe dokumenty
PS2026
Fosetyl-aluminum
technical grade
Synonim(y):
Aluminum tris(O-ethylphosphonate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-2026
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
[Al+3].CCO[PH]([O-])=O.CCO[PH]([O-])=O.CCO[PH]([O-])=O
InChI
1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
ZKZMJOFIHHZSRW-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)