Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D3H11NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.18
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
792,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
InChI key
VZVQOWUYAAWBCP-FIBGUPNXSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format neat |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay 99% (CP) | assay - | assay ≥97.0% (TLC) |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| impurities ≤1.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) clinical testing |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05567-5MG | 04061838641502 |