Merck
PS1079
Hexythiazox
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21ClN2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.88
Beilstein:
9001643
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-1079
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
Klucz InChI
XGWIJUOSCAQSSV-XHDPSFHLSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ana Masiá et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 86-97 (2014-05-06)
Ultra-high pressure liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS) acquiring full scan MS data for quantification, and automatic data dependent information product ion spectra (IDA-MS/MS) without any predefinition of the ions by the user was checked for identifying organic contaminants in
Pau Calatayud-Vernich et al.
The Science of the total environment, 541, 33-41 (2015-09-24)
Samples of dead honey bees (Apis mellifera L.) were collected periodically from 4 different locations during citrus and stone fruit trees blooming season to evaluate the potential impact of agrochemicals on honey bee death rate. For the determination of mortality