EZRMGIP
Rat/Mouse GIP ELISA Kit
measures and quantifies GIP levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Synonim(y):
Hormon inkretynowy, Polipeptyd hamujący wydzielanie żołądkowe, Polipeptyd insulinotropowy zależny od glukozy
Polecane produkty
Nazwa produktu
Rat/Mouse GIP (total) ELISA, This Rat/Mouse GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
opakowanie
kit of 1 × 96 wells
Parametry
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 104.2%
linearity: 100.8%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
metody
ELISA: suitable
moc wejściowa
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Zastosowanie
research use
metoda wykrywania
colorimetric (450nm/590nm)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1