Merck
CRM01345
Supelco
Fluopyram
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-[2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethyl]-2-(trifluoromethyl)benzamide, N-{2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]ethyl}-α,α,α-trifluoro-o-toluamide
Wybierz wielkość
25 MG
419,00 zł
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
419,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H11ClF6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.71
Beilstein:
11323270
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
419,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cnc(CCNC(=O)c2ccccc2C(F)(F)F)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H11ClF6N2O/c17-12-7-9(15(18,19)20)8-25-13(12)5-6-24-14(26)10-3-1-2-4-11(10)16(21,22)23/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,24,26)
Klucz InChI
KVDJTXBXMWJJEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Fluopyram należy do klasy fungicydów hamujących dehydrogenazę bursztynianową (SDHI), które są również stosowane jako nematocydy. Wiąże się z kompleksem II i blokuje mitochondrialny łańcuch transportu elektronów, podstawowy składnik cyklu Krebsa. Jest stosowany do zwalczania szarej pleśni, białej pleśni (sklerotinia) i mączniaka prawdziwego w uprawach takich jak winogrona stołowe, owoce ziarnkowe, owoce pestkowe i warzywa, a także jako środek do zaprawiania nasion w celu zwalczania nicieni. Jest to fungicyd systemiczny o szerokim spektrum działania, który jest wchłaniany przez korzenie i liście roślin i rozprowadzany po całej roślinie.
Fluopyram został zatwierdzony w dniu1 lutego 2014 r. na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 802/20133 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/20094 zmienionym rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 540/20115 i 541/201. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) fluopyramu zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/1807 w różnych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie od 0,01 do 60 mg/kg. Fluopyram musi być monitorowany w ramach wieloletnich programów kontroli pozostałości pestycydów (MACP) prowadzonych w UE i EFTA w produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Jest on przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał referencyjny (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Fluopyram CRM może również znaleźć zastosowanie w sposób opisany poniżej:
  • Opracowanie metody analizy poziomu pozostałości inhibitora dehydrogenazy bursztynianowej w próbkach warzyw i owoców metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas.
  • Opracowanie i walidacja testów immunologicznych opartych na przeciwciałach monoklonalnych do analizy pozostałości fluopyramu w próbkach żywności
  • Jednoczesne oznaczanie fluopyramu i tebukonazolu w próbkach arbuza i gleby metodą QuEChERS i GC-MS
  • Oznaczanie fluopyramu, flupyradifuronu i indaziflamu w owocach daktylowych, pistacjach i próbkach gleby metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS)
  • Opracowanie i walidacja metody opartej na QuEChERS i UHPLC-Orbitrap-MS do oznaczania fluopyramu i jego metabolitów w pomidorach koktajlowych i ogórkach.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Vargas-Pérez et al.
Journal of the science of food and agriculture, 100(13), 4826-4833 (2020-06-06)
Fluopyram is a pesticide widely used in tomato and cucumber crops cultivation to control fungal diseases that develop especially in environments with moderate temperatures and high humidity, such as in a greenhouse. The pathway of fluopyram dissipation has been monitored
Analysis of Alternative New Pesticide (Fluopyram, Flupyradifurone, and Indaziflam) Residues in Pistachio, Date, and Soil by Liquid Chromatography Triple Quadrupole Tandem Mass Spectrometry
Mahdavi V, et al.
Soil & Sediment Contamination, 373-383 null
Antonio Abad-Fuentes et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4207-4211 (2015-03-23)
In recent years, a second generation of succinate-dehydrogenase-inhibitor (SDHI) fungicides has been introduced into the market for effective treatment of fruit and vegetable crops, with fluxapyroxad, boscalid, fluopyram, penflufen, bixafen, penthiopyrad, and isopyrazam being some of the members of this
Eric Ceballos-Alcantarilla et al.
Food chemistry, 288, 117-126 (2019-03-25)
Monoclonal antibody-based techniques have become a useful analytical technology in the agro-food sector. Nowadays, residues of the recently registered fungicide fluopyram are increasingly being found in quality control programs. In the present study, novel chemical derivatives of this pesticide were
D M Jensen
The Medical clinics of North America, 70(5), 1081-1092 (1986-09-01)
Decompensation in the cirrhotic patient is typically manifested as hepatic encephalopathy or coma. This may be precipitated by azotemia, gastrointestinal bleeding, infection, hypokalemic alkalosis, excess dietary protein, or the use of sedative, tranquilizer, or analgesic medications. The pathogenesis of hepatic