PHR9248
Cyclopentyl(phenyl)methanone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Cyclopentyl phenyl ketone, Glycopyrronium Bromide impurity M (PhEur)
Wybierz wielkość
1330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1330,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
rodzina API
glycopyrrolate
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C2CCCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Klucz InChI
VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)