Przejdź do
G-027
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Gingerols/Shogaols Mix Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26O4
Masa cząsteczkowa:
294.39
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
6-Gingerol, 500 μg/mL , 8-Gingerol, 500 μg/mL , 10-Gingerol, 500 μg/mL , 6-Shogaol, 500 μg/mL , 8-Shogaol, 500 μg/mL , 10-Shogaol, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB003113930332926
description
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
≥90% (HPLC)
description
analytical standard
description
analytical standard
grade
certified reference material
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
multi-component solution
format
-
format
neat
format
multi-component solution
packaging
ampule of 1 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)