Przejdź do
287776
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
Synonim(y):
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3198945
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
mp
87-90 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
InChI key
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)