Merck
PHL89735
Methyleugenol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Allylveratrole, Eter metylowy chawibetolu, Eter metylowy weratrolu, Metylochawibetol
Wybierz wielkość
PHL89735-100MG
647,00 zł
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
PHL89735-100MG
647,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
1910871
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
647,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (GC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Opakowanie
Ta substancja referencyjna będzie pakowana w fiolki z wkładkami o mikroobjętości.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: cannabis cinnamomum
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)