Merck
PHL86249
Tetrahydropiperine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-1-pentanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0%
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
ciąg SMILES
N3(CCCCC3)C(=O)CCCCc1cc2c(cc1)OCO2
Klucz InChI
APZYKUZPJCQGPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)