Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł 465,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł 1504,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
465,80 zł
Cena katalogowa548,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C(C(Oc3c1cc(cc3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-18-7-12(3-5-16(18)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3
InChI key
FDQAOULAVFHKBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Isosilybin is a diastereoisomeric mixture of flavonolignans isosilybin A and isosilybin B isolated from milk thistle (Silybum marianum) that exhibits hepatoprotective activity. Isosilybin potently inhibits Cytochrome P4502C8 (CYP2C8) activity in human liver microsomes. Also Isosilybin is an activator of PPARγ.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥80.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility ethanol: 5 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?