Merck
PHL85735
Dihydroavenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoic acid
Wybierz wielkość
10 MG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2140,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)CCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-6,8-9,18H,7,10H2,(H,17,19)(H,20,21)
Klucz InChI
DLFOKZQWYFNKCL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Qual'e' il limite di solubilita di questa sostanza in acqua e negli altri solventi generalmente utilizzati per colture cellulari? e.g. DMSo, etanolo
    1 answer
    1. Dihydroavenanthramide D is not soluble in water. Its solubility in 96% ethanol is up to 50 mg/mL. There is no solubility data available for DMSO.