Merck
36465
Supelco
Avenanthramide C
analytical standard
Synonim(y):
2-{[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid, N-[3′,4′-Dihydroxy-(E)-cinnamoyl]-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bc
Wybierz wielkość
10 MG
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.28
Beilstein:
3624543
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C16H13NO6/c18-10-3-4-12(11(8-10)16(22)23)17-15(21)6-2-9-1-5-13(19)14(20)7-9/h1-8,18-20H,(H,17,21)(H,22,23)/b6-2+
Klucz InChI
IDUUXROOZBOOPH-QHHAFSJGSA-N
Opis ogólny
Avenanthramides are a class of substituted N-cinnamoylanthranilic acids present mainly in oats.[1]
Zastosowanie
Avenanthramide C may be used as a reference standard for the determination of avenanthramide C in:
  • Oat seeds and seedlings by reversed phase ultra-high performance liquid chromatography equipped with photodiode array deterctor (RP-UHPLC-PDA) and electrospray ionization ion trap mass spectrometry (ESI-IT-MS).[2]
  • Oat-containing products by HPLC combined with triple quadrupole mass spectrometry (TQMS).[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective and sensitive LC-MS determination of avenanthramides in oats.
Jastrebova J, et al.
Chromatographia, 63(9-10), 419-423 (2006)
Rapid quantitation of avenanthramides in oat-containing products by high-performance liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (HPLC-TQMS).
Xie Z, et al.
Food Chemistry, 224(9-10), 280-288 (2017)
Maria Guadalupe Quiroz Vazquez et al.
Biophysical chemistry, 263, 106391-106391 (2020-05-16)
The misfolding of protein and its assembly into amyloid fibrils with a characteristic β-sheet-rich secondary structure, cause a lot of illnesses. Polyphenols have been extensively studied as a class of amyloid inhibitors, whose effect depends on the position and number
Mass spectrometric characterisation of avenanthramides and enhancing their production by germination of oat (Avena sativa).
de Bruijn WJC, et al.
Food Chemistry, 63(9-10), 419-423 (2018)
Oswaldo Hernandez-Hernandez et al.
Food chemistry, 343, 128408-128408 (2020-11-08)
From a mutagenized oat population, produced by ethyl methanesulfonate mutagenesis, hulled grains from 17 lines with elevated avenanthramide (AVN) content were selected and their AVN structures, concentrations and antioxidant potentials were determined by HPLC-MS2 and HPLC equipped with an on-line
Questions
  1. Hi, can you send us how to dissolve to powder of Avenanthramide C?
    1 answer
    1. This material is not tested for solubility. However, various sources report that this compound is soluble in organic solvents, such as DMSO, alcohols, chloroform, dichloromethane, and ethyl acetate. This information has not been validated.