Przejdź do
SMB01020
26-Desglucoavenacoside A
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
26-Deglucoavenacoside A, Deglucoavenacoside A, Desglucoavenacoside A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H72O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
901.04
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
901.04
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4(C5[C@H](C6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@@]8(O[C@@](CC8)(CO)C)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C3)C
InChI key
XUUBSPXZCBAWET-AACVHOIVSA-N
General description
26-desglucoavenacoside A is a steroidal saponin commonly available from Avena sativa (oats). Current research indicates that this naturally occurring metabolite may possesses diverse biological activities, including anti-parasitic and antimicrobial properties.
Application
Desglucoavenacoside A is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Features and Benefits
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00542SMB01031SMB00257
description
≥85% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
biological source
plant
biological source
-
biological source
plant
biological source
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
901.04
mol wt
-
mol wt
264.32
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)