Merck
PHL83510
Hydroxysafflor yellow A
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,4-Di-β-D-glucopyranosyl-3,4,5-trihydroxy-6-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-2,5-cyclohexadien-1-one, HSYA, Safflomin A
Wybierz wielkość
10 MG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.53
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C27H32O16/c28-7-12-16(32)19(35)21(37)23(42-12)15-18(34)14(11(31)6-3-9-1-4-10(30)5-2-9)24(39)27(41,25(15)40)26-22(38)20(36)17(33)13(8-29)43-26/h1-6,12-13,16-17,19-23,26,28-38,41H,7-8H2/b6-3+,14-11+/t12-,13-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+,26-,27?/m1/s1
Klucz InChI
IAVUBSCVWHLRGE-UXEKTNMQSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maosheng Lee et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 13, 1097-1107 (2020-04-21)
Type 2 diabetes mellitus (T2DM), a complex metabolic disease, has become a major public health issue around the world. Hydroxysafflor yellow A (HSYA) is the major active chemical ingredient of Carthamus tinctorius L. (safflower), which is widely used in patients with