Merck
LNEHBA1C403
HbA1c in lyophilized hemolysates
LNE Certified Reference Material, commutable, JCTLM listed
Wybierz wielkość
1 EA
2390,00 zł
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
jakość
commutable, JCTLM listed
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
lyophilized human blood hemolysates, 100%
IVD
not for in vitro diagnostic use
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
LNE CRM HbA1c 403 to certyfikowany materiał referencyjny wyższego rzędu wyprodukowany przez francuski instytut metrologiczny LNE zgodnie z wymaganiami normy ISO 17034. Ten certyfikowany materiał referencyjny LNE CRM HbA1c 403 odpowiada liofilizowanym hemolizatom krwi ludzkiej i jest przeznaczony do stosowania jako materiał kontroli jakości do weryfikacji dokładności metody referencyjnej i rutynowych metod stosowanych w laboratoriach klinicznych do ilościowego oznaczania HbA1c w hemolizacie lub krwi pełnej. Zamienność próbek została oceniona w szeroko zakrojonym badaniu obejmującym siedemnaście najczęściej stosowanych metod ilościowego oznaczania HbA1c w laboratoriach klinicznych przy użyciu metody różnicy błędu systematycznego opisanej w zaleceniach IFCC dotyczących oceny zamienności. Wyniki komutowalności są podane w certyfikacie analizy.
Cert_ LNE CRM HbA1c 403
Zastosowanie
HbA1c w liofilizowanych hemolizatach (LNE CRM HbA1c 403) jest przeznaczony do stosowania jako materiał do kontroli jakości w celu oceny błędu pomiaru lub niepewności pomiaru ustalonych lub nowych procedur pomiarowych do oznaczania HbA1c w hemolizacie lub krwi pełnej.
Cechy i korzyści
  • Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) zapewnia dokładny pomiar HbA1c w klinicznych testach diagnostycznych.
  • Stężenie HbA1c w tym materiale jest certyfikowane przy użyciu metody referencyjnej IFCC za pomocą LC/MS i pochodzi z rzeczywistych próbek pacjentów.
  • Ten CRM jest łączony, testowany i certyfikowany przez LNE, co obejmuje szeroko zakrojone badania komutowalności.
  • Zamienność jest oceniana dla głównych rutynowych testów.
  • Wartości docelowe są certyfikowane przy użyciu metod referencyjnych wyższego rzędu, które są kalibrowane przy użyciu wzorców pierwotnych o certyfikowanej czystości lub certyfikowanych materiałów referencyjnych, co pozwala na ustalenie metrologicznej identyfikowalności wyników w jednostkach SI.
  • Dokładność metod referencyjnych stosowanych do certyfikacji wartości docelowych jest weryfikowana przy użyciu certyfikowanych materiałów referencyjnych matrycy.
  • Certyfikowane materiały referencyjne określane przez JCTLM jako wzorce wyższego rzędu.
Inne uwagi
  • Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i instrukcji obsługi znajdują się w obszernym certyfikacie analizy.
  • Ta kliniczna matryca CRM jest przeznaczona do badań i testów klinicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)