Przejdź do
764795
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
44CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.86
UNSPSC Code:
12352302
Isotopic purity:
97 atom % (44Ca)
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
97 atom % (44Ca)
assay
98% (CP)
form
powder
mass shift
M+4
SMILES string
Cl[44Ca]Cl
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
704504759864614343
description
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
97 atom % D, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
97 atom % (44Ca)
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
mass shift
M+4
mass shift
M+1
mass shift
M+4
mass shift
M+4
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
133954-38-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)