Kluczowe dokumenty
LNEHBA1C402
HbA1c in lyophilized hemolysates
LNE Certified Reference Material, commutable, JCTLM listed
Wybierz wielkość
2390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2390,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
jakość
commutable, JCTLM listed
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
lyophilized human blood hemolysates, 100%
IVD
not for in vitro diagnostic use
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cert_ LNE CRM HbA1c 402
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) zapewnia wiarygodne i spójne źródło pomiaru HbA1c w klinicznych testach diagnostycznych.
- Stężenie HbA1c w tym materiale jest certyfikowane przy użyciu metody referencyjnej IFCC za pomocą LC/MS i pochodzi z rzeczywistych próbek pacjentów.
- Ten CRM jest łączony, testowany i certyfikowany przez LNE, co obejmuje szeroko zakrojone badania komutowalności.
- Zamienność jest oceniana dla głównych rutynowych testów.
- Wartości docelowe są certyfikowane przy użyciu metod referencyjnych wyższego rzędu, które są kalibrowane przy użyciu wzorców pierwotnych o certyfikowanej czystości lub certyfikowanych materiałów referencyjnych, co pozwala na ustalenie metrologicznej identyfikowalności wyników w jednostkach SI.
- Dokładność metod referencyjnych stosowanych do certyfikacji wartości docelowych jest weryfikowana przy użyciu certyfikowanych materiałów referencyjnych matrycy.
- Certyfikowane materiały referencyjne określone przez Wspólny Komitet ds. Identyfikowalności w Medycynie Laboratoryjnej (JCTLM) jako wzorce wyższego rzędu
Inne uwagi
- Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i instrukcji obsługi znajdują się w obszernym certyfikacie analizy.
- Ta kliniczna matryca CRM jest przeznaczona do badań i testów klinicznych.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)