Merck
900564
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca carbonate
≥97 atom % (44Ca)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
44CaCO3
Masa cząsteczkowa:
103.96
Kod UNSPSC:
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥97 atom % (44Ca)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)