G1007216
HPLC Analysis of Caffeine and Theophylline on SeQuant™ ZIC-HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: 1.50448 Sequant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50448.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 0.1 mL/min
pressure: 403 psi (2.8 MPa)
detector: 254 nm
injection: 5 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Analit
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)