Merck
Z543276
Sigma-Aldrich
Kimble® microcapillary pipettes
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
Synonim(y):
71900-20
Wybierz wielkość
250 EA
685,00 zł
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
685,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black
soda-lime glass
opakowanie
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 71900-20
zakres pomiaru
accuracy: ±0.5%
pojemność
20 μL
Opis ogólny
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Cechy i korzyści
  • Zgodność ze specyfikacją ASTM E672
  • Wyprodukowany ze szkła sodowo-wapniowego
  • Skalibrowany pod kątem zawartości
  • Pakowane w łatwo otwierane cylindry do wygodnego dozowania
  • Każdy cylinder zawiera 250 pipet i jedno urządzenie do pipetowania
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)