Kluczowe dokumenty
Z169617
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output6 W, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
3 1/4 in. × 10 1/4 in. × 2 1/2 in.
moc wyjściowa
6 W
Opis ogólny
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informacje prawne
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)