Key Documents
G1007214
HPLC Analysis of Azacitidine on SeQuant ZIC-HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] ammonium Acetate; (90:10, A,B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: ambient
detector: 242 nm
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Azecitidine
    Impurity
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)