G006149
Analiza UHPLC/MS różnych substancji leczniczych na 7818 C18
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Titan C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
gradient: 30 to 70% B in 3.0 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS/MS
injection: 3 μL
sample: 50 ng/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)