G005819
Analiza LC/MS (TOF) leków antyarytmicznych i metabolitów w 2445 Express HILIC: Poprawa odpowiedzi analitu po ekstrakcji do fazy stałej (SPE) przy użyciu 4625-fosfolipidu
application for HPLC, application for SPE
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parametry testowe
sample preparation: SPE (Solid Phaes Extraction)
sample: rat plasma was spiled directly from stock standard to a level of 400 ng/mL
SPE tube/cartridge: HybridSPE-Phospholipid 96-Well Plate, 50 mg/2 mL (575656-U)
sample addition: apply 100 μL of plasma to plate, followed by 300 μL of 1% formic acid acetonitrile. Agitate via vortex for 4 min
elution: place on vacuum manifold and apply 10" Hg vacuum for 4 minutes. Collect filtrate and analyze directly.
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; (5:95, A:B, pH 7.0 with formic acid)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1305 psi (90 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), full scan, m/z 100-1000
injection: 0.5 μL
sample: plasma extract, analyte concentration of final sample work-up is equivalent to 100 ng/mL
przydatność
application for HPLC
application for SPE
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
probówka lub płytka SPE
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)