G005738
Analiza HPLC konserwantów kosmetycznych na 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 2900 psi (200 bar)
column temp.: 50 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 1 μL
sample: methyl-, benzylparaben (50 mg/L), ethylparaben (30 mg/L), propyl-, butylparaben (100 mg/L), 2-phenoxyethanol (1.5 g/L),1-phenoxy-2-propanol (3 g/L), all in 40% methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
personal care
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)