G005611
Analiza HPLC wzorców Withania na Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504971)
mobile phase: [A] 1 mM potassium phosphate, monobasic; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 45% B in 18 min; 45 to 80% B in 7 min; held at 80% B for 3 min
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 220 bar (3200 psi)
column temp.: 27 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 20 μL
sample: 20 μg/mL in water: acetonitrile (86:14)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)