Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@@]6([H])CC(C)=C(CO)C(O6)=O)[H])(O)CC=C1
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-12-20(33-25(31)16(14)13-29)15(2)17-7-8-18-22-19(9-11-26(17,18)3)27(4)21(30)6-5-10-28(27,32)24-23(22)34-24/h5-6,15,17-20,22-24,29,32H,7-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
InChI key
AWVMHXZWAKRDGG-MEBIVHGNSA-N
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 12-Deoxywithastramonolide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?