Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 554,00 zł |
Informacje o tej pozycji
554,00 zł
sterility
sterile
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B00992WA
parameter
-320-180 °F temp. range (-196 to 82 °C)
W × L × thickness
9.5 cm × 18 cm × 0.076 mm
capacity
207 mL capacity(7 oz)
General description
Features and Benefits
- The blended, virgin polyethylene film ensures great clarity and higher strength.
- The puncture-proof closure tabs contain tapes inside and outside to ensure longevity and stability. It also comes with a wire for convenient opening, pouring, and closing.
- The pull tabs have a non-slip textured Tyvek for easy opening.
- The continuous perimeter seal ensures the bag is leakproof.
- Sample sterility and integrity are maintained by perforated closure.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 207 mL capacity(7 oz) | description 118 mL capacity(4 oz) | description 58 mL capacity(2 oz) | description 1065 mL capacity(36 oz) |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| capacity 207 mL capacity(7 oz) | capacity 118 mL capacity(4 oz) | capacity 58 mL capacity(2 oz) | capacity 1065 mL capacity(36 oz) |
| W × L × thickness 9.5 cm × 18 cm × 0.076 mm | W × L × thickness 7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm | W × L × thickness 7.5 cm × 12.5 cm × 0.057 mm | W × L × thickness 12.5 cm × 38 cm × 0.076 mm |
| packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea |
| manufacturer/tradename Whirl-Pak® B00992WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B00679WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01009WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B00994WA |
| parameter -320-180 °F temp. range (-196 to 82 °C) | parameter -320-180 °F temp. range (-196 to 82 °C) | parameter -320-180 °F temp. range (-196 to 82 °C) | parameter -320-180 °F temp. range (-196 to 82 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Whirl-Pak® Sample Bag
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?