Kluczowe dokumenty
FAP80553
Metals in fruit products
reference material
Wybierz wielkość
1 EA
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe
Kadm (Cd), miedź (Cu), żelazo (Fe), ołów (Pb), cyna (Sn)
Grupa matryc: Owoce i warzywa
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)