FAP80527
Metals in milk powder
reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
Fera Science Ltd
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe
Arsen (As), kadm (Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg, całkowita)
Grupa matryc: Produkty mleczne i jaja
Pierwiastki śladowe
Arsen (As), kadm (Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg, całkowita)
Grupa matryc: Produkty mleczne i jaja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)