Merck
CRM80876
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN502836
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,5-Diethyl-4-(hexahydro-7,9-dioxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-8-yl)-benzoic acid
Wybierz wielkość
10 MG
546,00 zł
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
546,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21N(CCOCC2)C(=O)C(C1=O)c3c(cc(cc3CC)C(=O)O)CC
InChI
1S/C18H22N2O5/c1-3-11-9-13(18(23)24)10-12(4-2)14(11)15-16(21)19-5-7-25-8-6-20(19)17(15)22/h9-10,15H,3-8H2,1-2H3,(H,23,24)
Klucz InChI
PZURTZWDEUDQOT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Metabolit pinoksadenu SYN502836 powstaje jako metabolit nowej klasy herbicydów fenylopirazolinowych, pinoksadenu w roślinach. Hamuje aktywność karboksylazy acetylo-CoA (ACCase) i zapobiega biosyntezie kwasów tłuszczowych.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, pinoksaden jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin.
UE zaproponowała zmianę definicji pozostałości pinoksadenu w projekcie rozporządzenia SANTE/10776/2021. W oparciu o wyniki badania metabolizmu przeprowadzonego w uprawach pierwotnych i rotacyjnych, definicja pozostałości pinoksadenu do oceny ryzyka jest obecnie proponowana jako suma metabolitów pinoksadenu - M4 (SYN 505164) i M6 (SYN 502836), zarówno w postaci wolnej, jak i sprzężonej.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)