Kluczowe dokumenty
CRM78329
β,β,3-Trimethylbenzenepropanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC=CC(CC(C)(C)CO)=C1
InChI
1S/C12H18O/c1-10-5-4-6-11(7-10)8-12(2,3)9-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
FYMOBFDUZIDKMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)