Kluczowe dokumenty
CRM69368
Buprofezin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
CC(C)N1C(=O)N(CS\C1=N\C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23N3OS/c1-12(2)19-14(17-16(3,4)5)21-11-18(15(19)20)13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3/b17-14+
Klucz InChI
PRLVTUNWOQKEAI-SAPNQHFASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Buprofezin - tiadiazynowy środek owadobójczy, hamuje syntezę chityny i działa jako inhibitor linienia i regulator wzrostu. Jest to niesystemowy środek owadobójczy o szerokim spektrum działania, który jest aktywowany przez kontakt i połknięcie. Buprofezin hamuje linienie larw i nimf owadów, prowadząc do ich śmierci. Jest stosowany przeciwko chrząszczom, skoczkom liściowym, chmielowcom roślinnym i mączlikom wśród innych owadów w różnych uprawach, warzywach i owocach.
Buprofezyna jest zatwierdzona do stosowania w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin na rynku zgodnie z dyrektywą Komisji 2011/6/UE z dnia 20 stycznia 2011 r. uchylającą dyrektywę Rady 91/414/EWG. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) buprofezyny w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wynosi 0,01 mg/kg zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/91.
Buprofezyna musi być monitorowana w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Buprofezin CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
- Opracowanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC-DAD) do jednoczesnej analizy buprofezyny, dinobutonu i chlorotalonilu w różnych próbkach biologicznych, żywnościowych i środowiskowych.
- Oznaczanie metolachloru i buprofezyny w naturalnych próbkach wody metodą termochemicznie indukowanej derywatyzacji fluorescencyjnej (TIFD).
- Badanie rozpraszania acetamiprydu i buprofezyny w próbkach ziarna niełuskanego, słomy i gleby, oprócz analizy ich pozostałości metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją w ultrafiolecie (UV).
- Analiza wielopozostałościowa 42 pestycydów w sześciu próbkach marihuany poprzez ekstrakcję QuEChERS, a następnie oznaczanie metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
- Kwantyfikacja 57 pozostałości pestycydów w próbkach pomidorów metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową
- Jednoczesne oznaczanie 60 pozostałości pestycydów w różnych próbkach owoców i warzyw przy użyciu ekstrakcji do fazy stałej (SPE) do przygotowania próbek i ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej / spektrometrii mas w czasie przelotu (UHPLC / TOF-MS) do pomiaru
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)