Merck
CRM01303
Supelco
Cyantraniliprole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4′-cyano-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide
Wybierz wielkość
25 MG
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
628,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14BrClN6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=C(Cl)C=CC=N2)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
InChI
1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
Klucz InChI
DVBUIBGJRQBEDP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Cyantraniliprol, insektycyd diamidowy drugiej generacji, aktywuje receptory ryanodynowe owadów, powodując uwalnianie jonów Ca2+, co prowadzi do paraliżu mięśni i śmierci owada. Wykazuje działanie jajobójcze, larwobójcze i dorosłe, w zależności od gatunku szkodnika. Jest stosowany w uprawach zbóż i warzyw, takich jak ryż, orzeszki ziemne, kukurydza, pomidory, zielona cebula i ogórki w celu ochrony przed szkodnikami Lepidoptera i Coleoptera.
Cyantraniliprol jest zatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej. Maksymalne limity pozostałości (MRL) dla cyjantraniliprolu w uprawach spożywczych, zgodnie z przepisami UE, mieszczą się w zakresie 0,01-15 mg/kg. Zgodnie z wnioskiem o modyfikację MRL cyantraniliprolu otrzymanym przez oceniające państwo członkowskie (EMS) w dniu28 stycznia 2015 r., EFSA zaproponował MRL w wysokości 0,5 mg/kg w truskawkach, 0.2 mg/kg w grupach upraw "napary ziołowe z korzeni" i "przyprawy korzeniowe i kłączowe", 0,04 mg/kg w fasoli bez strąków, 0,15 mg/kg w grochu bez strąków i 0,1 mg/kg w karczochach. Nie wprowadzono żadnych zmian NDP dla wiśni, marchwi, warzyw korzeniowych i bulwiastych oraz brukselki. Cyjanantraniliprol jest monitorowany w ramach Wieloletnich Programów Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonych w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Jest przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) cyjantraniliprolu może również znaleźć następujące zastosowanie:
  • Badanie uszkodzeń DNA, stresu oksydacyjnego i toksyczności biologicznej powodowanej przez cyjantraniliprol u dżdżownic.
  • Opracowanie metody opartej na wzorcu wewnętrznym znakowanym izotopem z wykorzystaniem ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas do analizy chlorantraniliprolu i cyjantraniliprolu w owocach, warzywach i zbożach
  • Jednoczesne oznaczanie 8 insektycydów amidowych nowej generacji metodą ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas w złożonych matrycach spożywczych
  • Oszacowanie pięciu insektycydów diamidowych przy użyciu filtra wielorurkowego z nanorurkami węglowymi do oczyszczania próbek i ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas w matrycach spożywczych
  • Jednoczesna analiza pięciu insektycydów diamidowych w grzybach jadalnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS) i zmodyfikowanej procedury ekstrakcji QuEChERS
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhou Lu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(39), 10977-10983 (2019-09-07)
In this study, an analytical method was developed and validated for simultaneous determination of five diamide insecticides (chlorantraniliprole, cyantraniliprole, flubendiamide, cyclaniliprole, and tetrachlorantraniliprole) in food matrices. Determination of the latter two diamide compounds is first reported. Samples were cleaned up
Modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops
European Food Safety Authority (EFSA)
EFSA Journal, 4263 null
Xinglu Pan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4111-4120 (2015-03-31)
A reliable and sensitive isotope-labelled internal standard method for simultaneous determination of chlorantraniliprole and cyantraniliprole in fruits (apple and grape), vegetables (cucumber and tomato) and cereals (rice and wheat) using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry was developed. Isotope-labelled internal standards
Fajun Tian et al.
Food chemistry, 333, 127468-127468 (2020-07-14)
In this study, a new method for simultaneous determination of cyantraniliprole, chlorantraniliprole, tetrachlorantraniliprole, cyclaniliprole and flubendiamide in edible mushrooms by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) combined with a modified QuEChERS procedure. The samples were extracted using
Tao Lin et al.
Scientific reports, 11(1), 23208-23208 (2021-12-03)
Eight new generation amide insecticide residues analysis by multiwalled carbon nanotubes (MWCNs) cleanup, combined with QuEChERS and ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry has been developed and successfully applied in complex matrix such as orange, celery, onion, litchi, mango