Kluczowe dokumenty
CRM68817
Bitertanol
certified reference material, TraceCERT®, mixture of stereo isomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3,3-Dimethyl-1-(4-phenylphenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Wybierz wielkość
605,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
605,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2)n3cncn3
InChI
1S/C20H23N3O2/c1-20(2,3)18(24)19(23-14-21-13-22-23)25-17-11-9-16(10-12-17)15-7-5-4-6-8-15/h4-14,18-19,24H,1-3H3
Klucz InChI
VGPIBGGRCVEHQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Bitertanol jest chiralnym fungicydem triazolowym stosowanym jako oprysk dolistny lub środek do zaprawiania nasion ze względu na jego działanie lecznicze i ochronne przeciwko parchowi, Monilinia spp, rdzy, mączniakowi prawdziwemu, czarnej plamistości, plamistości liści i innym chorobom różnych owoców, warzyw, roślin ozdobnych i zbóż. Jest to niesystemowy fungicyd, który działa jako inhibitor biosyntezy ergosterolu poprzez celowanie w aktywność C14-demetylazy i zapobieganie demetylacji sterolu.
Zgoda na stosowanie bitertanolu w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) została wycofana na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 767/2013. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości wynoszący 0,01 mg/kg ma zastosowanie do obecności bitertanolu w środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/200.
Zastosowanie
Bitertanol CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Rozdzielanie i oznaczanie bitertanolu za pomocą ultra-wydajnej chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii mas (UPLC-MS/MS) w celu zbadania jego stereoselektywnej degradacji w próbkach pomidorów.
- Analiza czterech stereoizomerów bitertanolu w próbkach jabłek, gruszek, pomidorów, ogórków i gleby przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
- Wielopoziomowe oznaczanie 133 pestycydów w komercyjnie dostępnych próbkach chenpi za pomocą kombinacji zmodyfikowanej metody QuEChERS i chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS)
- Opracowanie metody oznaczania ośmiu fungicydów triazolowych i ich enancjomerów w próbkach pomidorów, jabłek, papryki, bakłażanów, ogórków i kapusty pekińskiej przy użyciu wodnej ekstrakcji dwufazowej (ATPE) i dwuwymiarowej chromatografii cieczowej (2D-LC).
- Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QuEChERS do ekstrakcji 30 pestycydów z próbek surowego mleka wołowego, w tym oczyszczanie oparte na dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (d-SPE) oraz wykorzystanie sorbentów na bazie pierwszorzędowej aminy drugorzędowej (PSA) i dwutlenku cyrkonu (ZrO2) do oznaczania za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją diodową (HPLC-DAD).
- Jednoczesna analiza 20 fungicydów triazolowych i regulatorów wzrostu roślin w próbkach ogórka przy użyciu polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP) jako sorbentu podczas ekstrakcji do fazy stałej (SPE), a następnie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS)
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)