Merck
CRM67622
Supelco
Tralomethrin
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[(RS)-1,2,2,2-tetrabromoethyl]cyclopropanecarboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
489,00 zł
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
489,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19Br4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC(C#N)C1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1)C3C(C(Br)C(Br)(Br)Br)C3(C)C
InChI
1S/C22H19Br4NO3/c1-21(2)17(19(23)22(24,25)26)18(21)20(28)30-16(12-27)13-7-6-10-15(11-13)29-14-8-4-3-5-9-14/h3-11,16-19H,1-2H3
Klucz InChI
YWSCPYYRJXKUDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Tralometryna jest syntetycznym insektycydem pyretroidowym typu II, który zawiera grupę a-cyjanową i wykazuje większą neurotoksyczność niż insektycydy typu I. Działa modyfikując kinetykę napięciowych kanałów sodowych obecnych w błonach aksonalnych. Działa poprzez modyfikację kinetyki bramkowanych napięciem kanałów sodowych obecnych w błonach aksonalnych neuronów. Ponadto, bramkowane napięciem kanały wapniowe i chlorkowe oraz receptory GABA (kwas gamma-aminomasłowy) są drugorzędnymi miejscami docelowymi dla tralometryny.
Tralometryna nie jest zatwierdzona do stosowania w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. jako środek ochrony roślin na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 uchylającego dyrektywę 91/414/EWG. Jednak domyślny maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 0,01 mg/kg ma zastosowanie do jego obecności w produktach pochodzenia roślinnego zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator dla chromatografii i innych technik analitycznych.
CRM tralometryny może być również stosowany jak poniżej:
  • Opracowanie i walidacja metody polegającej na wykorzystaniu wytrząsarki wibracyjnej i ekstrakcji opartej na QuEChERS, której towarzyszy wykrywanie LC-MS/MS w celu wykrycia 22 pozostałości leków przeciwpasożytniczych w 36 próbkach tkanek ryb.
  • Analiza tłuszczu uzyskanego od różnych zwierząt na obecność 1 pyretryny i 18 pozostałości pyretroidów metodą UHPLC-MS/MS.
  • Analiza wielu pozostałości 379 pestycydów w ludzkiej surowicy metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Ilościowe oznaczanie 19 pozostałości pyretroidów w 262 próbkach herbaty i 209 próbkach obranych pomarańczy metodą chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową i spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem (LC-ESI-QqQ-MS/MS) oraz ich wykrywanie metodą chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową i spektrometrią mas z kwadrupolem czasu przelotu (LC-ESI-Q-ToF/MS).
  • Jednoczesne oznaczanie pozostałości 12 insektycydów pyretroidowych w próbkach wody, osadów i mleka metodą chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (GC/MS/MS) w dwóch różnych trybach jonizacji: jonizacji elektronowej (EI) i ujemnej jonizacji chemicznej (NCI).
  • Oznaczanie pozostałości 17 pestycydów w próbkach brązowego ryżu, cebuli i szpinaku metodą chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym z tandemową spektrometrią mas (SFC-MS/MS)
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M L Feo et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 25(7), 869-876 (2011-03-19)
The performance of gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (GC/MS/MS) was tested for the simultaneous determination of twelve pyrethroid insecticides. First, a comparison of two different ionization modes, electron ionization (EI) and negative chemical ionization (NCI), was carried out
Hui Zhan et al.
Environmental research, 182, 109138-109138 (2020-02-20)
The significant applications of pyrethroid insecticides in agro-ecosystem and household environments have raised serious environmental concerns. Environmental bioremediation has emerged as an effective and eco-friendly approach to remove or neutralize hazardous compounds. Bioaugmentation accelerates pyrethroid degradation in liquid cultures and
M Moloney et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1077-1078, 60-70 (2018-02-08)
A method was developed for the confirmatory and quantitative analysis of one pyrethrin and 18 pyrethroid residues in animal fat. Fat was extracted was collected from adipose tissue melted in an oven at 65 °C for 2 h. Fat samples (1 g) were
Comprehensive target analysis for 19 pyrethroids in tea and orange samples based on LC-ESI-QqQ-MS/MS and LC-ESI-Q-ToF/MS
Wan J, et al.
LWT--Food Science and Technology, 151, 112072-112072 (2021)
Megumi Ishibashi et al.
Journal of chromatography. A, 1266, 143-148 (2012-10-30)
Combination techniques such as gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) are commonly used for pesticide residue analysis, but there is no reported method for the simultaneous analysis of multiple pesticides in a sample using a single instrument.