Przejdź do
36137
Isoproturon
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-835-4
Beilstein/REAXYS Number:
2214033
MDL number:
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)c1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)
InChI key
PUIYMUZLKQOUOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Isoproturon is a phenylurea herbicide used to control ryegrass, silky bentgrass, and broadleaf species in spring and winter wheat.
Application
Isoproturon may be used as a reference standard for the determination of isoproturon in crops using high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection combined with UV decomposition and post-column derivatization.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900263401746437
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoproturon
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Degradation of the herbicide isoproturon by laccase-mediator systems.
Zeng S, et al.
Biochemical Engineering Journal, 119, 92-100 (2017)
M Fernández-Pérez et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 794-801 (2011-04-26)
Important risk of groundwater pollution has been observed as a result of rapid leaching of highly soluble pesticides when used in agronomic practices as conventional formulations. This risk can be minimized through the application of the pesticide at a set
Simultaneous determination of 15 phenylurea herbicides in rice and corn using HPLC with fluorescence detection combined with UV decomposition and post-column derivatization.
Mou R-X, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875(2), 437-443 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
21230-250G-F04054839595103
18104-1KG-R04061838755094
21230-1KG-F04061838772244
1087053-100MG04065268439661
36137-100MG04061831824162