Merck
CRM52554
Supelco
Spiroxamine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-Ethyl-N-propyl-8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethylamine
Wybierz wielkość
100 MG
368,00 zł
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
368,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCN(CC)CC1COC2(CCC(CC2)C(C)(C)C)O1
InChI
1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3
Klucz InChI
PUYXTUJWRLOUCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.comSpiroxamine to ogólnoustrojowy środek grzybobójczy należący do klasy syntetycznych amin lub morfolin. Celuje w enzym ∆14-reduktazy i hamuje biosyntezę steroli. Jest stosowany przeciwko mączniakowi prawdziwemu, rdzy i grzybom plamistym na zbożach i winogronach ze względu na swoje działanie ochronne, lecznicze i zwalczające.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, spiroksamina jest zatwierdzona do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01 mg/kg i 0,05 mg/kg ma zastosowanie do obecności spiroksaminy odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2016/452. Spiroksamina ma być monitorowana w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM spiroksaminy może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Opracowanie enancjoselektywnej metody oznaczania pozostałości trzech fungicydów w próbkach winorośli, buraków cukrowych i pszenicy metodą chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS).
  • Kwantyfikacja 19 neonikotynoidów i fungicydów z pyłku i pojedynczych próbek trzmieli przy użyciu zmodyfikowanej ekstrakcji QuEChERS z ultrawysokosprawną chromatografią cieczową-tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS)
  • Ocena metody chromatografii gazowej z wychwytem elektronów i detekcją fosforu azotowego (GC/ECD/NPD) do analizy 46 pestycydów w próbkach świeżej mięty pieprzowej
  • Oznaczanie wielu pozostałości 25 pestycydów w czerwonym winie metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
  • Oznaczanie 42 pestycydów w sześciu próbkach marihuany metodą ekstrakcji QuEChERS i chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią masową
  • Badanie trzech różnych metod przygotowania próbek w celu wybrania najbardziej odpowiedniej do analizy 98 pestycydów w próbkach liści i owoców karczocha zwyczajnego metodą LC-MS i GC-MS
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ignacio Machado et al.
Food chemistry, 227, 227-236 (2017-03-10)
Aiming to select the most suitable sample preparation for the multiresidue analysis of pesticides in globe artichoke (Cynara cardunculus L.), a modified QuEChERS, a matrix solid phase dispersion and a dispersive ethyl acetate extraction were compared. Trueness and precision were
Arthur David et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(26), 8151-8162 (2015-09-04)
To accurately estimate exposure of bees to pesticides, analytical methods are needed to enable quantification of nanogram/gram (ng/g) levels of contaminants in small samples of pollen or the individual insects. A modified QuEChERS extraction method coupled with ultra-high-performance liquid chromatography
Ignaz J Buerge et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(26), 5301-5309 (2016-06-02)
Metabolism of chiral pesticides in crops is typically studied using achiral analytical methods and, consequently, the stereoisomer composition of residues is unknown. In this study, we developed an enantioselective GC-MS/MS method to quantify residues of the fungicides fenpropidin, fenpropimorph, and
Andrea Kunova et al.
Microorganisms, 9(7), 1541-1541 (2021-08-08)
Grapevine powdery mildew is a principal fungal disease of grapevine worldwide. Even though it usually does not cause plant death directly, heavy infections can lead to extensive yield losses, and even low levels of the disease can negatively affect the
Maja Pelajić et al.
Food chemistry, 200, 98-106 (2016-02-03)
A new multiresidue method was developed for determination of 25 pesticide residues in red wine by gas chromatography coupled to mass spectrometry with a single run of 23.63 min. Samples were extracted from wine with solid phase extraction using Oasis