Merck
CRM43234
Supelco
Methiocarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Mercaptodimethur
Wybierz wielkość
100 MG
546,00 zł
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
546,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
Beilstein:
1881431
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
546,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Klucz InChI
YFBPRJGDJKVWAH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Metiokarb jest syntetycznym pestycydem karbaminianowym, który wykazuje szeroką aktywność biologiczną. Jest szeroko stosowany ze względu na swoje działanie owadobójcze i mięczakobójcze przeciwko ślimakom, owadom ryżowym, a także w uprawach owoców ze względu na swój odstraszający ptaki charakter.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1606 z dnia 27 września 2019 r. metiokarb (wyrażony jako suma metiokarbu, sulfonu metiokarbu i sulfotlenku metiokarbu) nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/155 ustalono maksymalny limit pozostałości (MRL) w wysokości od 0,01 do 0,1 mg/kg dla obecności metiokarbu w różnych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Metiokarb ma być monitorowany w ramach wieloletniego programu kontroli pozostałości pestycydów (MACP) prowadzonego w UE i EFTA w produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM metiokarbu może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Oznaczanie metiokarbu w próbce wody przy użyciu elektrody diamentowej domieszkowanej borem (BDDE) i różnicowej woltamperometrii impulsowej.
  • Opracowanie metody jednoczesnego pomiaru metiokarbu i jego metabolitów w pięciu produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (mleko, kurczak, wieprzowina, wołowina i jaja) metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Ekstrakcja i oznaczanie ilościowe pozostałości sześciu pestycydów karbaminianowych w próbkach wody, owoców i warzyw przy użyciu dyspersyjnej mikroekstrakcji ciecz-ciecz i wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  • Jednoczesna analiza śladowych pozostałości pestycydów karbaminianowych w próbkach pomidorów przy użyciu nanocząstek magnetycznych na bazie grafenu do ich magnetycznej ekstrakcji do fazy stałej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej
  • Wstępne zatężanie 13 pozostałości pestycydów przy użyciu mezoporowatego materiału MSU-1 na bazie krzemionki i ich późniejsze oznaczanie metodą UPLC-MS/MS w próbkach wody środowiskowej
  • Oznaczanie wielu pozostałości 200 pestycydów i ich metabolitów w próbkach pszczoły miodnej przy użyciu chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Kharbouche et al.
Talanta, 199, 612-619 (2019-04-07)
This paper describes the synthesis of a silica based MSU-1 mesoporous solid and its application as sorbent in solid-phase extraction to pre-concentrate thirteen pesticides of low-high polarity (methomyl, cymoxanil, carbofuran, monolinuron, isoproturon, methidathion, methiocarb, malathion, phosalone, diazinon, penconazole, neburon and
Determination of methiocarb pesticide using differential pulse voltammetry with a boron-doped diamond electrode
Chylkova J, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 7(11), 4671-4677 (2015)
Na Li et al.
Talanta, 141, 212-219 (2015-05-13)
Graphene-based magnetic nanoparticles, comprising zero-valent iron, iron oxide-oxyhydroxide and graphene, were prepared through a simple one-step synthesis method, and subsequently applied to magnetic solid-phase extraction for the determination of trace carbamate pesticides in tomatoes coupled with high performance liquid chromatography.
Determination of carbamate insecticides in water, fruit, and vegetables by ultrasound-assisted dispersive liquid-liquid microextraction and high-performance liquid chromatography
Kongphonprom K and Burakham R
Analytical Letters, 49(6), 753-767 (2016)
Md Musfiqur Rahman et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1060, 387-394 (2017-07-01)
A simultaneous analytical method was developed for the determination of methiocarb and its metabolites, methiocarb sulfoxide and methiocarb sulfone, in five livestock products (chicken, pork, beef, table egg, and milk) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Due to the rapid degradation