Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
purified by
sublimation
mp
125-128 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
functional group
amide, phenyl
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
InChI key
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PARP1(142)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purified by sublimation, ≥99.5% | description 99% | description ≥95.0% | description 99 atom % 13C |
| assay ≥99.5% | assay 99% | assay ≥95.0% | assay - |
| solubility ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 125-128 °C (lit.) | mp 125-128 °C (lit.) | mp - | mp 125-128 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder or crystals | form solid |
| purified by sublimation | purified by - | purified by - | purified by - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzamide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?