Przejdź do
36152
Methiocarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Mercaptodimethur
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-991-2
Beilstein/REAXYS Number:
1881431
MDL number:
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)Oc1cc(C)c(SC)c(C)c1
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-7-5-9(14-11(13)12-3)6-8(2)10(7)15-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
InChI key
YFBPRJGDJKVWAH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methiocarb is a broad spectrum N-methylcarbamate pesticide widely used to control snails in orchids and is also a chemical bird repellent in fruit crops.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Methiocarb may be used as an analytical reference standard for the estimation of the analyte in fruits, vegetables, food products of animal origin and honey by various chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM432343417745729
Methiocarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36152
Methiocarb
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methiocarb
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
Ilhan Altinok et al.
Toxicologic pathology, 35(3), 405-410 (2007-04-25)
Liver, spleen, trunk kidney, gills, and brain of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were examined histologically after exposure to different concentrations of methiocarb (2.5 and 3.75 mg/L) or endosulfan (0.6 and 1.3 micro g/L) for 21 days. Histological recovery was also
Scott J Werner et al.
Physiology & behavior, 102(2), 158-163 (2010-10-26)
We learned previously that red-winged blackbirds (Agelaius phoeniceus) use affective processes to shift flavor preference, and cognitive associations (colors) to avoid food, subsequent to avoidance conditioning. We conducted three experiments with captive red-winged blackbirds to reconcile varied consequences of treated
A Calisi et al.
The Science of the total environment, 409(20), 4456-4464 (2011-07-26)
Earthworms are important organisms for the soil ecosystem. They are sensitive to toxic chemicals and represent useful bioindicator organisms for soil biomonitoring. Recently the use of biomarkers in earthworms has been increasingly investigated for soil monitoring and assessment purpose. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W200603-1KG-K04061838256515
W200611-SAMPLE-K04061837488917
W200611-10KG-K04061838179395
W200603-SAMPLE-K04061837488900
W200611-1KG-K04061838256522
338826-4X100ML04061837760082
338826-500ML04061837760099
338826-100ML04061837760075
137000919104027269291358
137034995004027269077754
137035995004027269573645
137011995004027269294380
137072920004054839392733
137000100004054839369148
137094075304054839567605
137094901004054839392917
137011920004065268719169
137011100004027269178734
137034902504027269071257
137047250004027269175023
137094320004054839567612