Merck
CRM40606
Supelco
IPDI-DBA-d9 Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
Synonim(y):
Isophorone diisocyanate dibutylamine-d9 oligomers standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
in methanol (varied conc.)
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine-d9 (Isomer 2)
    IPDI-Isocyanurate-di-n-butylamine-d9 (Oligomers)
pobieranie próbek
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.4 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.