Kluczowe dokumenty
5047-U
Supelco
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
pkg of 2 ea
Synonim(y):
ASSET® EZ4 Dry Samplers
Wybierz wielkość
1 PKG
771,00 zł
771,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
771,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
771,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Kit (each kit contains: 2 sampling cartridges, 2 tubing adapters, 1 calibration fitting and datasheet)
Poziom jakości
linia produktu
ASSET®
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
active air sampling: suitable
Matryca
DBA-impregnanated glass fiber filter
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Opis ogólny
Oferujemy zestaw do próbkowania na sucho ASSET EZ4-NCO, który zawiera 2 kartridże ASSET EZ4-NCO, 2 adaptery do rurek i 1 złączkę kalibracyjną. Zestaw ułatwia rozpoczęcie pobierania próbek za pomocą ASSET - 1 wkład do pobierania próbek, a drugi jako ślepa próba w terenie.
Informacje prawne
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
Powiązane treści
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.